Learn More
CHEMetrics COD-Reagenzfläschchen
Enthalten vorgemessene Reagenzien für die genaue, kostengünstige Bestimmung von CSB
Marke:  CHEMetrics K-7350S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11863510
  • 39.00 CHF / 0.08 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Anweisungen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält alles, was für die Durchführung von Tests erforderlich ist (außer destilliertes Wasser)
  • Enthält Fläschchen und Bedienungsanleitung
  • Lieferung in Kartonschachtel
  • Verdauzeit von 2 Stunden
  • Dichromat-Reagenzaufspaltung
Für jede Testserie muss ein neuer Reagenzienampullenrohling vorbereitet werden. Daher variiert die Anzahl der Proben, die mit jedem Kit getestet werden können.
Bestellinformation
In Packungen mit je 25 Reagenzienfläschchen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser
25 Fläschchen und Bedienungsanleitung
0 bis 150 ppm
2 Std. Verdau
USEPA-akzeptiert
Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer
24
Dichromat-Reagenzaufspaltung
COD-Fläschen-Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
CHEMetrics COD-Reagenzfläschchen > CSB-Testkit, 25 Tests/Packung, 0 bis 150 ppm, 10 ppm MDL; EPA-zugelassen
Warnung!Prop 65