Learn More
Memmert™ Ölbäder, natürliche Zirkulation, mit Excellent Temperaturregelung
Marke:  Memmert™ ONE22B02682
Artikelnummer. 10403503
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
22 L
Oil Bath
3 Jahre
436 mm
20 kg
230 V
50/60 Hz
5°C to 200°C
Rostfreier Stahl
578 mm
296 mm
230 V 50/60 Hz 200 W
2 w
Name des Produkts
Memmert™ Ölbäder, natürliche Zirkulation, mit Excellent Temperaturregelung > Interior Dimensions: 350L x 290W x 220mmH; Capacity: 22L