Learn More
Thermo Scientific™ Target™ Montierte 10-425 Kappen und Septen
Die praktischen Thermo Scientific™ National montierten Target 10-425 Verschlusskappen und Septen mindern Kontamination durch die Handhabung.
11.85 CHF - 207.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | National Assembled Target |
---|---|
Typ | Schraube |
Verschlussgröße | 10 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 10-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12443658
|
Thermo Scientific™
C4010-5A |
Naturfarben | Eingegossenes Polypropylen |
11.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12483658
|
Thermo Scientific™
C4010-60AY |
Gelb | Rotes PTFE/weißes Silikon | N/A | ||||||
Beschreibung
Die praktischen Thermo Scientific™ National montierten Target 10-425 Verschlusskappen und Septen mindern Kontamination durch die Handhabung.
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Verschlusskappen zur Lagerung besitzen eine feste Oberseite und eine bereits eingesetzte PTFE-Dichtungseinlage
Spezifikation
National Assembled Target | |
Schraube | |
10 mm | |
10-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.