Learn More
Thermo Scientific™ Target™ Montierte 10-425 Kappen und Septen
Die praktischen Thermo Scientific™ National montierten Target 10-425 Verschlusskappen und Septen mindern Kontamination durch die Handhabung.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-5A
11.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12443658
  • 11.85 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
Die praktischen Thermo Scientific™ National montierten Target 10-425 Verschlusskappen und Septen mindern Kontamination durch die Handhabung.
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Verschlusskappen zur Lagerung besitzen eine feste Oberseite und eine bereits eingesetzte PTFE-Dichtungseinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben; Septa: Eingegossenes Polypropylen
Polypropylen
National Assembled Target
10 mm
Naturfarben
Eingegossenes Polypropylen
Schraube
10-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Target™ Montierte 10-425 Kappen und Septen > Naturfarben; Septa: Eingegossenes Polypropylen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.