Learn More
Thermo Scientific™ Schraubfläschchengestelle
Effiziente Lagerung von Fläschchen, wenn diese zur Aufbewahrung verwendet werden. Sparen Sie Platz durch die Stapelung von 50 oder 100 Fläschchengestellen aus Kunststoff.
14.40 CHF - 28.75 CHF
Spezifikation
Produkttyp Fläschchenständer
Form Quadratisch
Stapelbar Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10620526
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4015-27
100 Fläschchen 4-ml-Fläschchen Fläschchenständer mit Deckel Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10221035
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4012-25
Fläschchen 2-ml-Fläschchen Fläschchengestell Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11935693
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
401225
Fläschchen 2-ml-Fläschchen Fläschchengestell Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11538240
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
C4015-25
Fläschchen 4-ml-Fläschchen Fläschchengestell
25.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bewahren Sie Fläschchen effizient in den Thermo Scientific™ National Gestellen für 4-ml-Fläschchen mit Schraubgewinde auf. Die Gestelle sind für noch mehr Platzeinsparung stapelbar.
  • Gestelle mit alphanumerischem Index zur besseren Identifikation der Fläschchen
  • Die Fläschchengestelle aus Polypropylen sind resistent gegenüber den meisten Lösungsmitteln
Bestellinformation
Gestelle mit einer Kapazität für 50 und 100 Fläschchen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenständer
Quadratisch
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schraubfläschchengestelle