Learn More
Thermo Scientific™ Schraubfläschchengestelle
Effiziente Lagerung von Fläschchen, wenn diese zur Aufbewahrung verwendet werden. Sparen Sie Platz durch die Stapelung von 50 oder 100 Fläschchengestellen aus Kunststoff.
Marke:  Thermo Scientific™ 401225
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11935693
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Bewahren Sie Fläschchen effizient in den Thermo Scientific™ National Gestellen für 4-ml-Fläschchen mit Schraubgewinde auf. Die Gestelle sind für noch mehr Platzeinsparung stapelbar.
  • Gestelle mit alphanumerischem Index zur besseren Identifikation der Fläschchen
  • Die Fläschchengestelle aus Polypropylen sind resistent gegenüber den meisten Lösungsmitteln
Bestellinformation
Gestelle mit einer Kapazität für 50 und 100 Fläschchen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenständer
Löschen
Polypropylen
Quadratisch
2-ml-Fläschchen
Fläschchengestell
Fläschchen
50
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Schraubfläschchengestelle > 50 Positionen; für 2-ml-Fläschchen
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.