Learn More
Naphthalin-1,4,5,8-Tetracarboxylsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Naphthalin-1,4,5,8-Tetracarbonsäuredianhydrid wird als Reagenz bei der Synthese neuartiger fluoreszierender Marker für hypoxische Zellen eingesetzt, die aus Naphthalimiden mit zwei heterocyclischen Seitenketten für die bioreduktive Bindung bestehen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 272788 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 268.18 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10242711 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | L14365.06,L14365.14 |
X26E047 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14365.06,L14365.14 |
W16A001 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14365.06,L14365.14 |
10162420 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14365.06,L14365.14 |
Q09F004 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14365.06,L14365.14 |