Learn More
Naphthalin-1,4,5,8-Tetracarboxylsäuredianhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Naphthalin-1,4,5,8-Tetracarbonsäuredianhydrid wird als Reagenz bei der Synthese neuartiger fluoreszierender Marker für hypoxische Zellen eingesetzt, die aus Naphthalimiden mit zwei heterocyclischen Seitenketten für die bioreduktive Bindung bestehen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Naphthalin-1,4,5,8-Tetracarbonsäuredianhydrid wird als Reagenz bei der Synthese neuartiger fluoreszierender Marker für hypoxische Zellen eingesetzt, die aus Naphthalimiden mit zwei heterocyclischen Seitenketten für die bioreduktive Bindung bestehen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 272788 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 268.18 |
Reinheit (%) | 97% |