Learn More
Cytiva Nanosep™ MF Zentrifugenvorrichtungen mit Bio-Inert™ Membran
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
140.00 CHF - 1890.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | EFA:0,3 cm2 |
---|---|
Material (Membran) | Bio-Inert (modifiziertes Nylon) |
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Volumen (metrisch) | 50 bis 500 μl (Probe) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17124801
|
Cytiva
ODM45C33 |
0,45 μm | 24/Packung |
143.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17104801
|
Cytiva
ODM02C34 |
0,2 μm | 100/Packung |
464.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17194791
|
Cytiva
ODM02C33 |
0,2 μm | 24/Packung |
140.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17114801
|
Cytiva
ODM02C35 |
0,2 μm | 500/Packung |
1890.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17134801
|
Cytiva
ODM45C34 |
0,45 μm | 100/Packung |
523.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17144801
|
Cytiva
ODM45C35 |
0,45 μm | 500/Packung |
1890.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
EFA:0,3 cm2 | |
Unsteril | |
50 bis 500 μl (Probe) |
Bio-Inert (modifiziertes Nylon) | |
Polypropylen |