Learn More
Cytiva Nanosep™ MF Zentrifugenvorrichtungen mit Bio-Inert™ Membran
Verwenden Sie die Nanosep™ Vorrichtungen für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Peptiden, Proteinen, Oligonukleotiden, DNA und RNA.
Marke:  Cytiva ODM45C33
135.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17124801
  • 143.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfache, zuverlässige Konzentration und Entsalzung von 50- bis 500 μl-Proben
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wildberry
Bio-Inert (modifiziertes Nylon)
Unsteril
24/Packung
EFA:0,3 cm2
0,45 μm
Polypropylen
50 bis 500 μl (Probe)
Name des Produkts
Cytiva Nanosep™ MF Zentrifugenvorrichtungen mit Bio-Inert™ Membran > 0,45 μm; 24 St./Pckg.