Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige Mehrzweckbehälter
Verwenden Sie diese attraktiven, einfach zu reinigenden Boxen, die in vier verschiedenen Größen und Formen erhältlich sind, für die Lagerung allgemeiner Gegenstände im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ 5700-2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10792191
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese attraktiven, einfach zu reinigenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Mehrzweckboxen für die Lagerung im Labor. Die Boxen sind in vier verschiedenen Größen und Formen erhältlich und eignen sich ideal für die Lagerung verschiedenster Gegenstände im Labor. Die Deckel lassen sich sicher einrasten, transparente Wände bieten leichten Einblick in den Inhalt, und abgerundete Ecken erleichtern die Reinigung.
  • Gefertigt aus transparentem Styrol-Acrylnitril mit festsitzenden, integrierten Deckeln aus weißem LDPE mit Einlagen zum trockenen und sicheren Lagern von Objekten
  • Ästhetisch und einfach zu reinigen
  • Stapelbar für Platz sparende Lagerung
  • Kat.- Nr. 5700-0500 ist ideal für Elektrophorese-Gele
  • Nicht auslaufsicher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
64 Unzen
Weiß
Sample Box SAN 2000mL
Clear
Rechteck
Einsatz
Lagerbox
19 x 16 x 10 cm
7.5 in.
6 in.
4 in.
2000 ml
LDPE
Deckel
SAN
Lagerung
Stapelbar
1/Pk.; 8/Cs.
19 cm
16 cm
10 cm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige Mehrzweckbehälter > Capacity: 2000mL (64 oz.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.