Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ rechteckige Mehrzweckbehälter
Thermo Scientific Nalgene rechteckige Mehrzweckbehälter eignen sich hervorragend zur Aufbewahrung von Kleinteilen und trockenen Substanzen.
28.53 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10792191
|
Thermo Scientific™
5700-2000 |
2000 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene rechteckige Mehrzweckbehälter eignen sich hervorragend zur Aufbewahrung von Kleinteilen und trockenen Substanzen.
Die leicht zu reinigenden Mehrzweckbehälter fürs Labor sind stapelbar und können auch in Gefrierschränken verwendet werden.
- Hergestellt aus transparentem Styrolacrylnitril mit dicht sitzenden, weißen LDPE-Deckeln mit Einsätzen
- Temperaturbeständig bis -25 °C für die Aufbewahrung im Gefrierschrank
- Katalognr. 5700-0500 ist ideal geeignet für Elektrophorese-Gele
Spezifikation
Deckel |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.