Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
Organisieren und lagern Sie Proben mit den Platz sparenden Gestellen in halber Größe, ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen.
Marke: Thermo Scientific™ 5972-0413
12.98 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
12.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Organisieren und lagern Sie Proben mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestellen in halber Größe, die alle Merkmale der Unwire Gestelle in voller Größe mit sich bringen, aber nur halb so viel Platz benötigen. Diese Gestelle passen problemlos in Eis- oder Wasserbäder, schwimmen nicht und sind ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen. In vier leuchtenden Farben hergestellt, erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
- Hergestellt mit der Thermo Scientific™ Resmer™ Fertigungstechnik.
- Die Gestelle sind mehrmals autoklavierbar.
- Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
- Seiten mit Bereich für Beschriftungen.
- Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis 121°C stand und eignen sich somit für verschiedenste Verfahren im Labor.
- Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
- Bereits zusammengesetzt.
Specifications
Teströhrchenhalbgestell | |
6 x 6 | |
Grün | |
Acetal-Kunststoff | |
Rechteckig | |
13 mm-Röhrchen | |
10.2 cm | |
10.2 cm | |
5.6 cm | |
13 mm |
Unwire Reagenzglas-Gestell halbe Größe | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 mm) | |
36 | |
3 Stufen | |
10.2 x 10.2 x 5.6 cm | |
4 in. | |
4 in. | |
2,2 in. | |
13 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1404509 | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2024 | 5972-0413 |
1392181 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2023 | 5972-0413 |
1394343 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2023 | 5972-0413 |
1370591 | Konformitätsbescheinigung | 26/09/2022 | 5972-0413 |
1364408 | Konformitätsbescheinigung | 14/07/2022 | 5972-0413 |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.