Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie
GREENER_CHOICE
Organisieren und lagern Sie Proben mit den Platz sparenden Gestellen in halber Größe, ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlgeräten, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen.
Marke:  Thermo Scientific™ 5972-0020
13.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
13.12 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10028160
  • 18.75 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Organisieren und lagern Sie Proben mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestellen in halber Größe, die alle Merkmale der Unwire Gestelle in voller Größe mit sich bringen, aber nur halb so viel Platz benötigen. Diese Gestelle passen problemlos in Eis- oder Wasserbäder, schwimmen nicht und sind ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Kühlschränken, Gefriergeräten, in Laborabzügen und auf Arbeitsflächen. In vier leuchtenden Farben hergestellt, erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Hergestellt mit der Thermo Scientific™ Resmer™ Fertigungstechnik.
  • Die Gestelle sind mehrmals autoklavierbar.
  • Auf der glatten Oberfläche können sich Verunreinigungen schwerer festsetzen; keine bruchanfälligen Schweißstellen, keine scharfen Kanten.
  • Seiten mit Bereich für Beschriftungen.
  • Halten den meisten Laborchemikalien und Temperaturen bis 121°C stand und eignen sich somit für verschiedenste Verfahren im Labor.
  • Konische 15 ml-Röhrchen passen in 20 mm-Gestelle; konische 50 ml-Röhrchen passen in 30 mm-Gestelle.
  • Bereits zusammengesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchenhalbgestell
4 x 5
Weiß
Acetal-Kunststoff
Rechteckig
20 mm-Röhrchen
12.7 cm
10.5 cm
8.4 cm
Unwire Reagenzglas-Gestell halbe Größe
Autoklavierbar
Röhrchen (20 mm)
20
3 Stufen
12.7 x 10.5 x 8.4 cm
5 in.
4,1 in.
3,3 in.
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1303224 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5972-0020
Chargennummer1303952 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5972-0020
Chargennummer1308421 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5972-0020
Chargennummer1281101 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5972-0020
Chargennummer1335244 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number5972-0020
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ Gestelle in halber Größe: Resmer™ Fertigungstechnologie > Unwire Reagenzglasgestelle in halber Größe, für 20 mm-Röhrchen; 20 Plätze; Weiß
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.