Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel
Genaue Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter.
565.00 CHF - 672.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Drehmomentschlüssel
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Drehmomentschlüssel-Aufsätze (Serie 2195)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Antriebsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Antriebsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10272813
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2195-6169
1/4 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10582995
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2195-6177
3/8 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Profitieren Sie von genauen Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter. Das präzise Anziehen von Nalgene Verschlüssen ist entscheidend, damit die Produkte auslaufsicher† verschlossen werden können.
Diese Drehmomentschlüssel dienen zur Überprüfung der Einstellungen von Verschlussanlagen, zur Inline-Kontrolle und zur Überprüfung von Drehmomenten. Zur Verwendung werden Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter benötigt.
Bestellinformationen:
Bestellen Sie die zum Verschlussmaterial passenden Adapter.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel (Serie 2195) † Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt. b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Drehmomentschlüssel
Nalgene Drehmomentschlüssel-Aufsätze (Serie 2195)
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel