Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel
Genaue Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter.
Marke: Thermo Scientific™ 2195-6169
Beschreibung
Profitieren Sie von genauen Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter. Das präzise Anziehen von Nalgene Verschlüssen ist entscheidend, damit die Produkte auslaufsicher† verschlossen werden können.
Diese Drehmomentschlüssel dienen zur Überprüfung der Einstellungen von Verschlussanlagen, zur Inline-Kontrolle und zur Überprüfung von Drehmomenten. Zur Verwendung werden Nalgene Drehmomentschlüssel-Adapter benötigt.
Bestellinformationen:
Bestellen Sie die zum Verschlussmaterial passenden Adapter.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel-Aufsätze (Serie 2195)
† Der Begriff “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Kriterien erfüllen: A) Flaschen-/Kolben-/Trichterverschlusssysteme mit Verschlüssen von weniger als 100 mm, nachdem sie mit Wasser gefüllt wurden, umgekehrt, einem Luftdruck von 2 psig für 2 Minuten standhalten und kein Wasser entweicht;. B) Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Drehmomentschlüssel | |
1/4 in. | |
Nalgene Drehmomentschlüssel-Aufsätze (Serie 2195) | |
0 bis 75 lbs. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.