Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for ETFE Closures
Genaue Drehmomentmessungen beim Anbringen von Flaschenverschlüssen mit dem Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für ETFE-Verschlüsse.
126.00 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Anschlüsse |
---|---|
Antriebsgröße | 1/4 in. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Drehmomentschlüssel (Kat. -Nr. 2195-6169) |
Material | Epoxid |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11994932
|
Thermo Scientific™
2195-2020 |
20 bis 415 mm | N/A | ||||||
11904942
|
Thermo Scientific™
2195-2024 |
24 bis 415 mm | N/A | ||||||
11914942
|
Thermo Scientific™
2195-2028 |
28 bis 415 mm | N/A | ||||||
11924942
|
Thermo Scientific™
2195-2033 |
33 bis 415 mm | N/A | ||||||
11934942
|
Thermo Scientific™
2195-2038 |
38 bis 415 mm | N/A | ||||||
11944942
|
Thermo Scientific™
2195-2043 |
43 bis 415 mm | N/A | ||||||
11954942
|
Thermo Scientific™
2195-2048 |
48 bis 415 mm | N/A | ||||||
11964942
|
Thermo Scientific™
2195-2053 |
53 bis 415 mm | N/A | ||||||
11974942
|
Thermo Scientific™
2195-2438 |
38 bis 430 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Profitieren Sie von genauen Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für ETFE-Verschlüsse. Das korrekte Anzugsdrehmoment ist entscheidend für die auslaufsichere† Dichtigkeit.
- Widerstandsfähige Konstruktion aus Epoxidharz
- Speziell für Nalgene ETFE-Verschlüsse entwickelt
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel 2195-6169 †Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Verschlusssystemen für Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Anschlüsse | |
Nalgene Drehmomentschlüssel (Kat. -Nr. 2195-6169) | |
Je 1 |
1/4 in. | |
Epoxid |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.