Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for ETFE Closures
Genaue Drehmomentmessungen beim Anbringen von Flaschenverschlüssen mit dem Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für ETFE-Verschlüsse.
Marke:  Thermo Scientific™ 2195-2028
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11914942
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Profitieren Sie von genauen Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für ETFE-Verschlüsse. Das korrekte Anzugsdrehmoment ist entscheidend für die auslaufsichere† Dichtigkeit.
  • Widerstandsfähige Konstruktion aus Epoxidharz
  • Speziell für Nalgene ETFE-Verschlüsse entwickelt
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel (2195-6169) † Der Begriff “auslaufsicher” wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt, b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anschlüsse
1/4 in.
Epoxid
28 bis 415 mm
Nalgene Drehmomentschlüssel (Kat. -Nr. 2195-6169)
Je 1
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.