Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss Artikelnummer.: 10578661
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10578661
1000 ml, 120 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Artikelnummer. 10578661
Marke: Thermo Scientific™ 21161000
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in diesen gradwandigen, transparenten, äußerst stoßfesten und vielseitigen Weithalsgläsern.
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in den gradwandigen, glasklaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsdosen. Dank des großen Temperaturbereichs (-135 °C bis °135 °C) sind diese Dosen eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten genauso wie beim Autoklavieren. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen. Diese extrem stoßfesten Dosen sind äußerst vielseitig. Nicht flüssigkeitsdicht.
  • Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten geeignet — Inhalt einfach zu sehen
  • Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und problemlose vollständige Entnahme von Proben
  • Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel
  • Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche zum besseren Stapeln
  • 125 und 250 ml-Flaschen passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
  • Nicht flüssigkeitsdicht; nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen
  • Autoklavierbar/transparent
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.4 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 4.4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 112 mm
Enthält Verschluss
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 16
Anzahl pro Packung 4
Gewicht (metrisch) 0,18 kg
Klarheit Klar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 88 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 120 mm
Durchmesser (metrisch) 112 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1427888 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog Number2116-1000
Chargennummer1421236 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/04/2025 Catalog Number2116-1000
Chargennummer1416510 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/11/2024 Catalog Number2116-1000
Chargennummer1415555 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number2116-1000
Chargennummer1400311 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/05/2024 Catalog Number2116-1000
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss >