Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen
Das Weithalsdesign eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts
Marke: Fisherbrand™ FB02912266
Beschreibung
- Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
- Starre transparente Polystyrolgläser bieten glasartige Klarheit mit einer rutschfesten, glatten Oberfläche
Spezifikation
950 ml | |
Durchsichtig | |
113 mm | |
Kappe | |
Polystyrol | |
Weiß | |
Klar | |
Weit | |
98 mm | |
Polyethylenschaum | |
120 bis 400 mm | |
Kappe |
32 oz. | |
117 mm | |
Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts | |
101 mm | |
24 | |
120-400 | |
Ja | |
Rund | |
Geradwandiges Gefäß | |
Polypropylen | |
116 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen > 32 oz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur