Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler und Montagekit
GREENER_CHOICE
Das Thermo Scientific™ Nalgene Regenwasser-Probensammler-Montage-Kit sammelt bei Montage im Graben oder Wasserlauf nur den Direktfluss — nicht den Regen. —
Marke:  Thermo Scientific™ 1120-1000
434.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11375474
  • 498.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sammeln Sie mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler mit HDPE-Flasche einen Liter Regenwasser innerhalb der ersten Minuten eines Regens oder Sturms. Auslaufsicher†, wenn der Verschluss angebracht ist. Probennahmevorrichtung wurde zum einmaligen Gebrauch entwickelt. Sie sind mit dem Montagekit für Regenwasser-Probensammler (Bestellnr. 1160-1000). Probensammler eignen sich ideal für die Probenahme für anorganische Analysen. Klicken Sie hier, um sich unser Anleitungsvideo für den Regenwasser-Probensammler anzusehen.
Eigenschaften:
  • Fluoriertes Oberteil verhindert Haften von Öl und Fett an der Sammelvorrichtung, sodass sauber gesammelt werden kann und eine geringe Rückgewinnung verhindert wird.
  • Schwimmendes Kugelventil verschließt den Zulauf automatisch, sobald die Flasche voll ist, und verhindert so eine Vermischung mit später fallendem Regen sowie das Entweichen flüchtiger Analyten
  • Probenehmer erfüllt EPA NPDES MSGP (Fed.- Reg. FRL-6880-5 10/20/00) sowie die meisten allgemeinen staatlichen Anforderungen an die Regenwasser-Probenahme
  • Einweg-Probenahmevorrichtung zum einmaligen Gebrauch
Im Lieferumfang enthalten:
  • EPDM-Dichtung
  • Obere Kuppel aus fluoriertem Polyethylen hoher Dichte
  • Kugelventil aus Polypropylen
  • Verschluss mit Beschichtung aus Polytetrafluorethylen
Klicken Sie hier, um sich unser Anleitungsvideo für den Regenwasser-Probenehmer anzusehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wasserprobenehmer
Regenwasser-Probenehmer für Öl und Fett, 1 l
33,8 oz.
89 mm
1/Packung, 4/Karton
Glas
PTFE
1 L
Erfüllt EPA NPDES MSGP (Fed.Reg. FRL-6880-5 10/20/00 sowie die meisten staatlichen Anforderungen an die Probenahme
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Regenwasser-Probensammler und Montagekit > Braunglasflasche; Für organische Analysen
Eingeschränkte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.