Learn More
Applied Biosystems™ Kalibrierkit, 96-Well
Das 96-Well Kalibrierkit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Standard-96-Well-Block. Das Kit enthält Kalibrierungen für Region von Interesse (ROI), Hintergrund und Farbstoffe sowie RNaseP-Verififizierung.
Marke: Applied Biosystems™ 4432494
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das 96-Well Kalibrierkit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit Standard-96-Well-Block.
- Das Kit enthält Kalibrierungen für Region von Interesse (ROI), Hintergrund und Farbstoffe sowie RNaseP-Verifizierung.
- Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Spezifikation
Proprietäre Mischung | |
Standard | |
Real Time PCR (qPCR) | |
Spektralkalibrierung |
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx | |
Kalibrier-Kit | |
Je 1 | |
qPCR |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Kalibrierkit, 96-Well > Kalibrierkit, 96-Well
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur