Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
Thermo Scientific
569.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikrotiterplatten |
---|---|
Farbe | Silber |
Material | Aluminium |
Form | Rechteckig |
Breite (metrisch) | 13,9 cm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10718702
|
Thermo Scientific™
5039-0048 |
80 Low-Profile- , 48 Standard- , 16 Tiefbrunnen |
569.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific
Diese Gestelle sind optimal für die Lagerung von Genombibliotheken, für DNA- und RNA-Bibliotheken und die Lagerung von Verbindungen für Screenings mit hohem Durchsatz geeignet.
- Gestelle passen für 1,0 ml Kryobank Kryoröhrchen
- Waagerechtes Design passt in gängige Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
- Ein Verschlussriegel hält die Platten sicher im Gestell.
- Griffe oben und an den Seiten für einfachen Transport
- Etikettenhalter zur leichten Identifizierung des Gestellinhalts
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten | |
Aluminium | |
13,9 cm | |
21,6 cm |
Silber | |
Rechteckig | |
5,5 in. | |
8,5 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.