Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene
Thermo Scientific
Marke:  Thermo Scientific™ 5039-0048
508.27 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
508.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10718702
  • 588.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-11-2025
Beschreibung
Thermo Scientific
Diese Gestelle sind optimal für die Lagerung von Genombibliotheken, für DNA- und RNA-Bibliotheken und die Lagerung von Verbindungen für Screenings mit hohem Durchsatz geeignet.
  • Gestelle passen für 1,0 ml Kryobank Kryoröhrchen
  • Waagerechtes Design passt in gängige Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
  • Ein Verschlussriegel hält die Platten sicher im Gestell.
  • Griffe oben und an den Seiten für einfachen Transport
  • Etikettenhalter zur leichten Identifizierung des Gestellinhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Mikrotiterplatten
Silber
Aluminium
1
38,7 x 13,9 x 21,6cm (15 x 5,5 x 8,5 in.)
15 in.
5,5 in.
8,5 in.
4 x 4
80 Low-Profile- , 48 Standard- , 16 Tiefbrunnen
Rechteckig
1
38,7 cm
13,9 cm
21,6 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene > Horizontales Gestell für Mikrotiterplatten; 16 Einlegeböden in einer 4 x 4-Anordnung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.