Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Färbekammern eignen sich zum Färben, Entfärben, Fixieren und Arbeiten mit fragilen Elektrophoresegele und Membranen bei geringem Beschädigungsrisiko.
37.34 CHF
Produkte 1
Produktcode Marke dimType Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimType Preis Menge & Verfügbarkeit  
10492491
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
5705-1010
37.34 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Färben, fixieren und handhaben Sie fragile Elektrophoresegele und -membranen mit weniger Risiko einer Beschädigung als bei herkömmlichen Methoden. Durch den Auslauf am Boden der Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern können Sie die Lösung austauschen, ohne die anderen fragilen Inhalte der Kammer zu stören. Die Kammern können Gele der meisten Größen und 500 bis 750 ml an Flüssigkeit aufnehmen.
  • Kiste aus Polymethylpenten und Abdeckung aus Polypropylen-Copolymer
  • Für einen Temperaturbereich von -70 ° bis +70 °C (-94 ° bis +158 °F)
  • Gute chemische Kompatibilität mit Säuren, Basen, ausgewählten organischen Lösungsmitteln für eine Vielzahl an Protokollen
  • Auslaufsicherer Einsteckboden aus LDPE für ein einfaches Ablassen der Flüssigkeit mit minimaler Verwendung von Gel
  • Stopfen beeinträchtigt weder Abdeckung noch Inhalte von Kisten auf einem Tisch oder in einem Schüttler
  • Stapelbar und sicher und einfach tragbar durch einen Griff an jeder Seite
  • Mikrowellentauglich und einfach zu reinigen
Garantie: 90 Tage. Bitte kontaktieren Sie zu unseren Garantiebedingungen technicalsupport@thermofisher.com.
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern