Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Färbekammern eignen sich zum Färben, Entfärben, Fixieren und Arbeiten mit fragilen Elektrophoresegele und Membranen bei geringem Beschädigungsrisiko.
Marke:  Thermo Scientific™ 5705-1010
33.96 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10492491
  • 39.60 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
Färben, fixieren und handhaben Sie fragile Elektrophoresegele und -membranen mit weniger Risiko einer Beschädigung als bei herkömmlichen Methoden. Durch den Auslauf am Boden der Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern können Sie die Lösung austauschen, ohne die anderen fragilen Inhalte der Kammer zu stören. Die Kammern können Gele der meisten Größen und 500 bis 750 ml an Flüssigkeit aufnehmen.
  • Polymethylpenten-Box und Polypropylen-Copolymer-Deckel
  • Nützlich über einen Temperaturbereich von -70 ° bis +70 °C (-94 ° bis +158 °F)
  • Gute Chemikalienverträglichkeit bei Säuren, Basen und bestimmten organischen Lösungsmitteln für eine Vielzahl von Protokollen
  • Der am Boden angebrachte Ablassstopfen aus LDPE ermöglicht das einfache Ablassen der Flüssigkeit bei minimaler Handhabung der Gele und bietet eine auslaufsichere Abdichtung
  • Der Ablassstopfen ist so angebracht, dass er auf dem Labortisch oder auf einem Schüttler weder den Deckel noch den Inhalt der Kammern behindert
  • Stapelbar, mit Griff an jedem Ende für sicheren, einfachen Transport
  • Mikrowellengeeignet und einfach zu reinigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gel Staining Box
2
12.7 x 12.7 x 5.08 cm (5 x 5 x 2 in.)
12.7 cm
12.7 cm
5.08 cm
PMP
1
5 in.
5 in.
2 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färbekammern > Färbekisten, 5 l x 5 W x 2 Zoll H
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.