Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Tabletts in Schrumpffolie verpackt, steril
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss bieten ausgezeichnete Gasbarriereeigenschaften zum Lagern und Transportieren von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese leichten Flaschen sind bruchsicher und steril und besitzen eine platzsparende quadratische Form.
- Polyethylenterephthalat mit naturfarbenem Polyethylen hoher Dichte
- Permanente Graduierung und Schrumpfring am Flaschenhals zur Verwendung mit manipulationssicheren Hitzeschrumpfbändern
- Mit Gammastrahlung auf SAL-Wert 10-6 sterilisiert
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- Transparent und mit reduzierter Durchlässigkeit von CO2 und O2
- Flaschen- und Verschlussmaterial ist frei von tierischen Komponenten
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Produkte sind auf Kunststoffträgern eingeschweißt. Die Kunststoffträger sind im Innern des Umkartons in Plastikbeuteln doppelt verschweißt.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33,8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Nalgene 1000 ml Quadratische PET-Medienflasche mit Verschluss aus naturfarbenem HDPE, steril, hergestellt in der EU |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.6 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.1 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Material | PET |
Anzahl pro Karton | 24 |
Anzahl pro Packung | 12 |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M464990 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2025 | 842040-1000 |
M556680 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2025 | 842040-1000 |
M461030 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 842040-1000 |
M458680 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 842040-1000 |
M399720 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 842040-1000 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.