Description
Sterile, leere GIBCO 1000-ml-Flaschen für die Zellkulturforschung
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Materialien
- Recycelter Inhalt
- Recycelbar
- Quellenreduzierung
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Material | PET |
Menge | 60 bottles |
Sterilität | Steril |
Produktlinie | Gibco™ |
Inhalt und Lagerung | Sterile 60 x 1000-ml-Flaschen, bestrahlt bis zu einer Sterilität von 10^-6. Lagerung bei RT |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Medienflasche |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
19724057 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10341001 |
11423045 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 10341001 |
06324010 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 10341001 |
12823053 | Analysenzertifikat | 28/09/2023 | 10341001 |
A0454820 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 103411000,103410250,103415000,10341001 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Gibco™ Bottle, 1000 mL >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction