Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rund, aus Polycarbonat mit Hahn, 10 l
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboys mit Hahn sind langlebig, leichter und sicherer als Glas.
Marke:  Thermo Scientific™ 2317-0050
173.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
173.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10684071
  • 261.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboys mit Hahn sind langlebig, leichter und sicherer als Glas.
Geeignet für die Vorbereitung von Medien und Kulturen mit großen Volumen, insbesondere dort, wo eine optische Qualitätsprüfung der Inhalte wichtig ist. Autoklavierbar für sterile Applikationen und optimal geeignet für die gekühlte oder tiefgekühlte Lagerung wässriger Lösungen sowie zur Abgabe von sterilem Wasser sowie von wässrigen Reagenzien und Medien.
Eigenschaften:
  • Permanente Graduierungen in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
  • Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
  • Glasklares Polycarbonat für problemlose visuelle Überprüfung und Volumenbestimmung
  • Für das Mischen, Lagern und Einfrieren von wasserbasierten Reagenzien und Biopharmazeutika geeignet
  • 83 mm Verschlussgröße zur Aufnahme von TopWorks und anderem Nalgene Zubehör für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
  • Graduiert
  • Auslaufsicher†
  • Autoklavierbar für sterile Applikationen 
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Hahn-Schraubverschluss und TPE-Dichtung. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen zum Autoklavieren.
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren die Verschlussgewinde vollständig lösen und den Hahn auseinander nehmen
Die Anweisungen für das Autoklavieren befolgen, um ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten
Hinweis: Der Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
20 l
83B
Transparente Ballonflasche mit Hahn aus PC, 20 l
290 mm
Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
Hahn
4/Cs.
Ballonflasche mit Hahn
5,3 gal.
Polypropylen
Durchsichtig
66 mm
Geeignet für das Mischen, Lagern und Einfrieren wässriger Reagenzien und Biologika, besonders nützlich für die Sichtprüfung des Inhalts auf Qualität.
536 mm
Polycarbonat
Je 1
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1405397 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/05/2024 Catalog Number2317-0050
Chargennummer1397606 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/12/2023 Catalog Number2317-0050
Chargennummer1386809 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/06/2023 Catalog Number2317-0050
Chargennummer1377893 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/01/2023 Catalog Number2317-0050
Chargennummer1364974 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/07/2022 Catalog Number2317-0050
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rund, aus Polycarbonat mit Hahn, 10 l > Mit Hahn; Volumen: 5,0 gal. (20 l)
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.