Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn, 20 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy Kanister im platzsparenden Design zum Lagern und zur Ausgabe von Medien, Lösungen und sterilem Wasser.
Diese Kanister verfügen über eine Weithalsöffnung zum bequemen Befüllen und Säubern. Ausgestattet mit einem stabilen Edelstahlgriff und extremer Stoßfestigkeit. Ideal für den Einsatz im Kühlraum Autoklavierbar/durchsichtig/graduiert/auslaufsicher†.
Eigenschaften
- Eingegossene Graduierungen in Schritten von 1 Gallone bzw. 5 l erleichtern das Dosieren
- Edelstahlgriff für den bequemen Transport der Kanister
- Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
- Dank seiner durchsichtigen Wand eignet sich der Kanister optimal für die visuelle Beobachtung des Inhalts
- Die im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Autoklavieranweisungen befolgen, um ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten; der Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar
- Einfache Handhabung durch eingegossene Handgriffe in der Seitenwand bei einem Fassungsvermögen von 20 l
- Autoklavierbar/transparent/graduiert
Im Lieferumfang enthalten:
Hahn und Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 100 mm |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Autoklavierbare, klare, rechteckige Ballonflasche mit Hahn |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 86 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für den Einsatz, wenn eine Sichtprüfung des Inhalts erforderlich ist |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 399 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Clearboy™, rechteckig, aus Polycarbonat mit Hahn, 20 l >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur