Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen (PVC) mit Manometer
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen mit Manometer eignen sich ideal zum Absaugen, Filtrieren, Abfüllen von Flüssigkeiten, Entlüften von flüssigkeitsführenden Leitungen und zur Lecksuche.
239.00 CHF - 247.37 CHF
Spezifikation
Beschreibung Nalgene Reparierbare PVC-Handpumpe mit Manometer
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 4
Max. Vakuum 635 mm Hg (25 in.)
Typ Vakuumpumpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10060691
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6132-0010
15 cm3 6132-2000
239.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10411991
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
6132-0020
36 cc 6132-2000
247.37 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen mit Manometer sind leicht zu bedienen und eignen sich ideal zum Absaugen, Filtrieren, Abfüllen von Flüssigkeiten, Entlüften von flüssigkeitsführenden Leitungen und zur Lecksuche. Die leichten, versiegelten und selbstschmierenden Pumpen besitzen ein Auslassventil mit Hahn und Steckkappe, so dass die Pumpe zum Belüften nicht von der Unterdruckleitung getrennt werden muss. Ein Vakuum von 25 in. (635 mm) Hg lässt sich schnell erzeugen und halten Zum Lösen des Vakuumhebels wird nur eine Hand benötigt – das Vakuum wird mit dem Zeigefinger abgebaut.
Merkmale:
  • Das Manometer zeigt das Vakuum zur visuellen Kontrolle von Pumprate und Fortschritt in kPa und inHg an.
  • Die neue Bauweise des Handgriffs erhöht die Haltbarkeit und Ergonomie dieser Pumpen.
  • Steuerung durch variable Einstellung des Vakuumausgleichs.
  • Pumpe erreicht vollen Druck mit nur zwei Pumpbewegungen, daher effizienter Betrieb.
  • Auslassventil mit Hahn und Steckkappe erlauben das Belüften der Pumpe ohne Abtrennung von der Unterdruckleitung.
  • Der variable Abbau des Vakuums wird mittels eines Hebels an der Pumpe eingestellt.
  • Schlauchanschluss passt auf Schläuche mit 0,25 in. Innendurchmesser.
  • Zerlegbar zur Reparatur oder zum Austausch innenliegender Teile.
Lieferumfang:
60 cm (2 ft.) Nalgene 180 transparenter Kunststoffschlauch
Spezifikation
Spezifikation
Nalgene Reparierbare PVC-Handpumpe mit Manometer
4
Vakuumpumpe
1
635 mm Hg (25 in.)
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen (PVC) mit Manometer