Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen (PVC) mit Manometer
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen mit Manometer eignen sich ideal zum Absaugen, Filtrieren, Abfüllen von Flüssigkeiten, Entlüften von flüssigkeitsführenden Leitungen und zur Lecksuche.
Marke:  Thermo Scientific™ 6132-0020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10411991
  • 247.37 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen mit Manometer sind leicht zu bedienen und eignen sich ideal zum Absaugen, Filtrieren, Abfüllen von Flüssigkeiten, Entlüften von flüssigkeitsführenden Leitungen und zur Lecksuche. Die leichten, versiegelten und selbstschmierenden Pumpen besitzen ein Auslassventil mit Hahn und Steckkappe, so dass die Pumpe zum Belüften nicht von der Unterdruckleitung getrennt werden muss. Ein Vakuum von 25 in. (635 mm) Hg lässt sich schnell erzeugen und halten Zum Lösen des Vakuumhebels wird nur eine Hand benötigt – das Vakuum wird mit dem Zeigefinger abgebaut.
Eigenschaften:
  • Das Manometer zeigt das Vakuum zur visuellen Kontrolle von Pumprate und Fortschritt in kPa und inHg an.
  • Die neue Bauweise des Handgriffs erhöht die Haltbarkeit und Ergonomie dieser Pumpen.
  • Steuerung durch variable Einstellung des Vakuumausgleichs.
  • Pumpe erreicht vollen Druck mit nur zwei Pumpbewegungen, daher effizienter Betrieb.
  • Auslassventil mit Hahn und Steckkappe erlauben das Belüften der Pumpe ohne Abtrennung von der Unterdruckleitung.
  • Der variable Abbau des Vakuums wird mittels eines Hebels an der Pumpe eingestellt.
  • Schlauchanschluss passt auf Schläuche mit 0,25″ Innendurchmesser.
  • Zerlegbar zur Reparatur oder zum Austausch innenliegender Teile.
Im Lieferumfang enthalten:
2′ (60 cm) Nalgene 180 transparenter Kunststoffschlauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nalgene reparierbare PVC-Handpumpe mit Manometer
4
36 cc
6132-2000
1
(635 mm) Hg (25 in.)
Vakuumpumpe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ reparierbare handbetriebene Unterdruckpumpen (PVC) mit Manometer > Pumpenrate/Hub: 36 cm3
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.