Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer
GREENER_CHOICE
Schnelles Erreichen und Halten eines Vakuums von 25 in. (635 mm) Hg mit diesen handbetätigten Vakuumpumpen, die ein neues, haltbareres und ergonomisches Griffdesign bieten.
149.00 CHF - 186.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen
Anzahl pro Packung 1
Anzahl pro Karton 4
Max. Vakuum (635 mm) Hg (25 in.)
Typ Vakuumpumpe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
10008570
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6131-0010
15 cc 6132-2000 Reparatursatz
149.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10739511
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
6131-0020
36 cc 6132-3000 Reparatursatz
186.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelles Erreichen und Halten eines Vakuums von 25 in. (635 mm) Hg mit Thermo Scientific™ Nalgene™ umluftbaren handbetätigten PVC-Körpervakuumpumpen ohne Manometer. Diese Pumpen verfügen über ein neues, haltbareres und ergonomisches Griffdesign. Diese kostengünstige Version ist ideal für den Feldeinsatz oder im Labor geeignet.
  • Ein Vakuum von 635 mmHg lässt sich schnell erzeugen und halten
  • Zum Lösen des Vakuumhebels wird nur eine Hand benötigt - das Vakuum wird durch eine Berührung mit dem Zeigefinger abgebaut
  • Variable Einstellung des Abbaus des Vakuums
  • Pumpe erreicht vollen Druck mit nur zwei Pumpbewegungen
  • Auslassventil mit Hahn und Steckkappe, daher braucht die Pumpe zum Belüften nicht von der Unterdruckleitung getrennt zu werden
  • Ohne Unterdruck-Manometer
  • Variable Einstellung des Abbaus des Vakuums mittels eines Hebels an der Pumpe
  • Schlauchanschluss passt auf Schläuche mit 6,4 mm Innendurchmesser
Lieferung erfolgt mit 60 cm langem transparentem Kunststoffschlauch
Spezifikation
Spezifikation
Reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen
4
Vakuumpumpe
1
(635 mm) Hg (25 in.)
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer