Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer
GREENER_CHOICE
Schnelles Erreichen und Halten eines Vakuums von 25 in. (635 mm) Hg mit diesen handbetätigten Vakuumpumpen, die ein neues, haltbareres und ergonomisches Griffdesign bieten.
Marke:  Thermo Scientific™ 6131-0020
166.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10739511
  • 177.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelles Erreichen und Halten eines Vakuums von 25 in. (635 mm) Hg mit Thermo Scientific™ Nalgene™ umluftbaren handbetätigten PVC-Körpervakuumpumpen ohne Manometer. Diese Pumpen verfügen über ein neues, haltbareres und ergonomisches Griffdesign. Diese kostengünstige Version ist ideal für den Feldeinsatz oder im Labor geeignet.
Einfache und komfortable Bedienung
  • Gehäuse aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Zum Lösen des Vakuumhebels wird nur eine Hand benötigt – das Vakuum wird mit dem Zeigefinger abgebaut.
  • Steuerung durch variable Einstellung des Vakuumausgleichs
  • Pumpe erreicht vollen Druck mit nur zwei Pumpbewegungen, daher effizienter Betrieb
  • Auslassventil mit Hahn und Steckkappe, daher braucht die Pumpe zum Belüften nicht von der Unterdruckleitung getrennt zu werden
  • Wirtschaftliches Design ohne Vakuummeter 
  • Variable Einstellung des Abbaus des Vakuums mittels eines Hebels an der Pumpe
  • Schlauchanschluss passt auf Schläuche mit 0,25″ Innendurchmesser.
  • Kann zum Reparieren und Austauschen von inneren Teilen auseinander genommen werden (Bestellnummern für Reparatursätze siehe unten stehende Tabelle)
Im Lieferumfang enthalten:
Lieferung erfolgt mit 2 ft langem transparentem Kunststoffschlauch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reparierbare, handbetriebene Unterdruckpumpen
4
36 cc
6132-3000 Reparatursatz
1
(635 mm) Hg (25 in.)
Vakuumpumpe
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Handbetriebene Unterdruckpumpen ohne Manometer > Reparierbare Handvakuumpumpen; Pumprate/Hub:Gehäuse 36cc
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.