Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus PPCO mit E-Beam-Bestrahlung: Steril, Großpackung
GREENER_CHOICE
Stellen Sie den gesamten Inhalt dieser PPCO-Mikroverpackungsfläschchen mit Elektronenbestrahlung wieder her. Diese aus hochreinem, nicht zytotoxischem, nicht pyrogenischem Polypropylen-Copolymer-Harz mit niedrigem Metallgehalt geformten Fläschchen verfügen über einen konischen Boden.
202.00 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Mikroverpackungsfläschchen
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10089202
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
342810-0005
0.5 ml
202.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10110323
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342810-0020
2 ml
204.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus diesen mit Spitzboden versehenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus PPCO kann der gesamte Inhalt verlustfrei entnommen werden. Diese Fläschchen sind aus hochreinem, nicht-zytotoxischem und nicht-pyrogenischem Polypropylen-Copolymer mit besonders niedrigem Gehalt an Metallen und wurden zwecks Sterilisation einer Elektronenbestrahlung unterzogenen. Die Fläschchen mit Stehrand können bei 13,000 x g zentrifugiert werden.
Merkmale:
  • Fläschchen und Verschlüsse (separat aufgeführt) werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen
  • Konform mit USP-Klasse VI, RNase-/DNase-frei
  • Die Teile werden steril (Elektronenbestrahlung) und gebrauchsfertig geliefert
  • Steril bis 10-6 SAL
  • Die farbcodierten Verschlüsse sind separat verpackt
  • Auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Verschlüssen
Bestellinformationen:
Die Fläschchen sind ohne Verschlüsse in Großpackungen zu jeweils 500 Stück pro Innenbeutel und 1000 Stück pro Packung lieferbar. Die elektronenbestrahlten Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 342830).
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen
Naturfarben
PPCO mit blauer PP-Basis
1000
Mit Stehrand, innen konisch geformt
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert)
500/Beutel, 1.000/Karton
Fläschchen
8 mm
13 mm
Steril
500
Polypropylen-Copolymer
49 mm
ISO 13485:2016
11 mm
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus PPCO mit E-Beam-Bestrahlung: Steril, Großpackung