Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus PPCO mit E-Beam-Bestrahlung: Steril, Großpackung
GREENER_CHOICE
Zur Rückgewinnung des gesamten Inhalts von Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus PPCO mit konischem Boden.
Marke:  Thermo Scientific™ 342810-0005
139.09 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10089202
  • 252.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus diesen mit Spitzboden versehenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus PPCO kann der gesamte Inhalt verlustfrei entnommen werden. Diese Fläschchen sind aus hochreinem, nicht-zytotoxischem und nicht-pyrogenischem Polypropylen-Copolymer mit besonders niedrigem Gehalt an Metallen und wurden zwecks Sterilisation einer Elektronenbestrahlung unterzogenen. Die Fläschchen mit Stehrand können bei 13,000 x g zentrifugiert werden.
Eigenschaften:
  • Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) bei 7,5 psig für den Lufttransport getestet.
  • USP Klasse VI-konform; RNase-/DNase-frei
  • Komponenten werden steril (E-Beam) und einsatzbereit geliefert.
  • Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
  • Farbige Verschlüsse separat erhältlich
  • Auslaufsicher†, wenn Nalgene-Verschlüsse verwendet werden
Bestellinformationen:
Die Fläschchen werden in Großpackungen ohne Verschlüsse (500 Stück je Innenbeutel, 1000 Stück je Karton) geliefert. Sterile (E-Beam) Verschlüsse müssen separat bestellt werden Nr. 342830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen
Naturfarben
PPCO mit blauer PP-Basis
0.5 ml
500
0,5 mL
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert)
500/Beutel, 1.000/Karton
Fläschchen
8 mm
13 mm
Steril
1000
Mit Stehrand, innen konisch geformt
Polypropylen-Copolymer
49 mm
ISO 13485:2016
11 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.