Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus braunem PPCO: Steril, Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Schützen Sie lichtempfindliche Reagenzien mit diesen PPCO-Fläschchen aus brauner Mikroverpackung, geformt aus hochreinem, nicht zytotoxischem, nicht pyrogenischem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt.
137.84 CHF - 174.92 CHF
Spezifikation
Beschreibung Mikroverpackungsfläschchen
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10797273
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342805-0005
0.5 ml 11 mm
174.92 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10602254
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342805-0020
2 ml 11 mm
137.84 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In diesen bernsteinfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus PPCO sind Ihre lichtempfindlichen Reagenzien gut geschützt. Diese nicht-zytotoxischen und nicht-pyrogenischen Fläschchen sind aus sterilem, hochreinem Polypropylen-Copolymer mit besonders niedrigem Gehalt an Metallen und werden gebrauchsfertig geliefert. Dank des Spitzbodens dieser mit Stehrand versehenen Fläschchen kann der gesamte Inhalt verlustfrei entnommen werden.
Merkmale:
  • Fläschchen und Verschlüsse (separat aufgeführt) werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen
  • Konform mit USP-Klasse VI, nicht pyrogen
  • Zentrifugierbar mit 13,000 x g
  • Die Bestandteile werden steril und gebrauchsfertig geliefert
  • Die farbcodierten Verschlüsse sind separat verpackt
  • Steril bis 10-6 SAL
  • RNase-/DNase-frei
  • Auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Verschlüssen
Bestellinformationen:
Die Mikroverpackungsfläschchen sind in Großpackungen ohne Verschlüsse zu je 500 pro Innenbeutel und 1,000 pro Packung lieferbar. Die sterilen Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 342821, 342825).
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen
Bernsteinfarben
PPCO mit blauer PP-Basis
1000
Fläschchen mit Stehrand und konischem Boden
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert)
500/Beutel, 1.000/Karton
Fläschchen
8 mm
13 mm
Steril
500
Polypropylen-Copolymer
49 mm
ISO 13485:2016
11 mm
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.