Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus braunem PPCO: Steril, Großpackung
GREENER_CHOICE
Schützen Sie lichtempfindliche Reagenzien mit diesen PPCO-Fläschchen aus brauner Mikroverpackung, geformt aus hochreinem, nicht zytotoxischem, nicht pyrogenischem Polypropylen-Copolymer (PPCO) mit niedrigem Metallgehalt.
Marke:  Thermo Scientific™ 342805-0020
136.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10602254
  • 137.84 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In diesen bernsteinfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus PPCO sind Ihre lichtempfindlichen Reagenzien gut geschützt. Diese nicht-zytotoxischen und nicht-pyrogenischen Fläschchen sind aus sterilem, hochreinem Polypropylen-Copolymer mit besonders niedrigem Gehalt an Metallen und werden gebrauchsfertig geliefert. Dank des Spitzbodens dieser mit Stehrand versehenen Fläschchen kann der gesamte Inhalt verlustfrei entnommen werden.
Eigenschaften:
  • Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) bei 7,5 psig für den Lufttransport getestet.
  • Konform mit USP Klasse VI, nicht-pyrogenisch
  • Bis 13.000 x g zentrifugierbar
  • Komponenten werden steril und einsatzbereit geliefert
  • Farbige Verschlüsse separat erhältlich
  • Sterilitätsgrad von 10-6SAL
  • RNase-/DNase-frei
  • Auslaufsicher†, wenn Nalgene-Verschlüsse verwendet werden
Bestellinformationen:
Die Mikro-Verpackungsfläschchen werden in Großpackungen ohne Verschlüsse (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Sterile Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestellnummern 342821, 342825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen
Bernsteinfarben
PPCO mit blauer PP-Basis
2 ml
500
2 mL
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert)
500/Beutel, 1.000/Karton
Fläschchen
8 mm
13 mm
Steril
1000
Fläschchen mit Stehrand und konischem Boden
Polypropylen-Copolymer
49 mm
ISO 13485:2016
11 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikro-Verpackungsfläschchen aus braunem PPCO: Steril, Großpackung > 2,0 ml; bernsteinfarben; 1000 St./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.