Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Nicht sterile Mikro-Verpackungsfläschchen - bernsteinfarbenes PPCO
Schützen Sie lichtempfindliche Reagenzien mit diesen PPCO-Fläschchen mit braunen Mikroverpackungen und konischen Böden, die die Rückgewinnung des gesamten Inhalts ermöglichen.
137.84 CHF - 171.12 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Mikroverpackungsfläschchen |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10652824
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
362805-0005 |
0.5 ml |
171.12 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10354383
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
362805-0020 |
2 ml |
137.84 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
In diesen bernsteinfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus PPCO sind Ihre lichtempfindlichen Reagenzien gut geschützt. Diese nicht-zytotoxischen und nicht-pyrogenischen Fläschchen sind aus hochreinem Polypropylen-Copolymer mit besonders niedrigem Gehalt an Metallen. Dank des Spitzbodens dieser mit Stehrand versehenen Fläschchen kann der gesamte Inhalt verlustfrei entnommen werden.
Merkmale:- Fläschchen und Verschlüsse (separat aufgeführt) werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen
- Konform mit USP-Klasse VI, nicht pyrogen
- Zentrifugierbar mit 13,000 x g
- Die farbcodierten Verschlüsse sind separat verpackt
- Nicht steril
- Auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Verschlüssen
Bestellinformationen:
Die Fläschchen sind ohne Verschlüsse in Großpackungen zu jeweils 500 Stück pro Innenbeutel und 1,000 Stück pro Packung lieferbar. Die nicht sterilen Verschlüsse müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 362821, 362825).
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen | |
Bernsteinfarben | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Polypropylen-Copolymer | |
49 mm | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
8 mm | |
13 mm | |
Unsteril | |
500 | |
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert) | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Fläschchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.