Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Nicht sterile Mikro-Verpackungsfläschchen - bernsteinfarbenes PPCO
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Schützen Sie lichtempfindliche Reagenzien mit diesen PPCO-Fläschchen mit braunen Mikroverpackungen und konischen Böden, die die Rückgewinnung des gesamten Inhalts ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 362805-0020
136.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10354383
  • 137.84 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
In diesen bernsteinfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ Mikroverpackungsfläschchen aus PPCO sind Ihre lichtempfindlichen Reagenzien gut geschützt. Diese nicht-zytotoxischen und nicht-pyrogenischen Fläschchen sind aus hochreinem Polypropylen-Copolymer mit besonders niedrigem Gehalt an Metallen. Dank des Spitzbodens dieser mit Stehrand versehenen Fläschchen kann der gesamte Inhalt verlustfrei entnommen werden.
Merkmale:
  • Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) bei 7,5 psig für den Lufttransport getestet.
  • Konform mit USP Klasse VI, nicht-pyrogenisch
  • Zentrifugierbar bei 13.000 x g
  • Farbige Verschlüsse separat erhältlich
  • Unsteril
  • Auslaufsicher†, wenn Nalgene-Verschlüsse verwendet werden
Bestellinformationen:
Die Fläschchen werden in Großpackungen ohne Verschlüsse (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- 362821, 362825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikroverpackungsfläschchen
Bernsteinfarben
PPCO mit blauer PP-Basis
2 ml
500
Polypropylen-Copolymer
49 mm
ISO 13485:2016
11 mm
8 mm
13 mm
Unsteril
1000
2 mL
Schraubverschluss (nicht mitgeliefert)
500/Beutel, 1.000/Karton
Fläschchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1316304 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number362805-0020
Chargennummer1335829 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number362805-0020
Chargennummer1413892 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/10/2024 Catalog Number362805-0020
Chargennummer1408340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/09/2024 Catalog Number362805-0020
Chargennummer1408340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/06/2024 Catalog Number362805-0020
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Nicht sterile Mikro-Verpackungsfläschchen - bernsteinfarbenes PPCO > 2,0 ml, 11 mm Oberfläche, Großpackung
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.