Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Scheidetrichter, Polypropylen, Teflon™ TFE-Hahn und -Küken; Polypropylen-Schraubverschluss
Führen Sie eine Vielzahl von Laboraufgaben mit chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Polypropylen-Scheidetrichtern durch.
73.25 CHF - 423.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10238970
![]() |
Thermo Scientific™
4300-0125 |
125 mL | 26mm |
73.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15941631
![]() |
Thermo Scientific™
4300-0250 |
250mL | 33mm |
310.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951631
![]() |
Thermo Scientific™
4300-0500 |
500 ml | 43 mm |
338.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961631
![]() |
Thermo Scientific™
4300-1000 |
1000mL | 53mm |
423.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Scheidetrichter und Schraubverschlüsse sind chemisch inert, durchscheinend und autoklavierbar.
Der TFE-Hahn mit -Küken besitzt eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit, ist auslaufsicher und muss nicht geschmiert werden. Chemisch zu desinfizieren.
- Phasengrenzen zwischen nicht mischbaren Flüssigkeiten lassen sich leicht beobachten
- Die Phasengrenze lässt sich bis zum Hahn erkennen.
- Leicht bedienbarer TFE-Hahn muss nicht geschmiert werden.
- Trichter ist chemisch kompatibel mit zahlreichen Reagenzien im Labor
- Trichter können bei längerem Kontakt mit aggressiven Lösungsmitteln weich werden und aufquellen; dieser Effekt ist jedoch reversibel
- Autoklavierbar/Auslaufsicher
Spezifikation
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.