Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Scheidetrichter, Polypropylen, Teflon™ TFE-Hahn und -Küken; Polypropylen-Schraubverschluss
Führen Sie eine Vielzahl von Laboraufgaben mit chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Polypropylen-Scheidetrichtern durch.
Marke: Thermo Scientific™ 4300-0500
312.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Scheidetrichter und Schraubverschlüsse sind chemisch inert, durchscheinend und autoklavierbar.
Der TFE-Hahn mit -Küken besitzt eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit, ist auslaufsicher und muss nicht geschmiert werden. Chemisch zu desinfizieren.
Eigenschaften:
- Phasengrenzen zwischen nicht mischbaren Flüssigkeiten lassen sich leicht beobachten.
- Die Phasengrenze lässt sich bis zum Absperrhahn erkennen.
- Die leicht bedienbaren TFE-Absperrhähne müssen nicht geschmiert werden.
- Der Trichter ist mit zahlreichen Reagenzien im Labor chemisch kompatibel.
- Autoklavierbar/auslaufsicher
Inhalt:
- Trichter aus Polypropylen, Absperrhahn und Gehäuse aus Teflon™ TFE, Schraubverschluss aus Polypropylen
- Ersatzhahn: Kat.- Nr. 714301-1025
- Trichter können bei längerem Kontakt mit aggressiven Lösungsmitteln weich werden und aufquellen; dieser Effekt ist jedoch reversibel
- Stiellängen 65 mm. Bis auf leicht abnehmbaren Hahn und Küken autoklavierbar; Hahn und Küken können chemisch sterilisiert werden.
- Autoklavierbar, außer des einfach abzunehmenden und chemisch zu sterilisierenden Absperrhahns.
Spezifikation
500 ml | |
347 mm | |
1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton |
Polypropylen | |
43 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1290973 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 4300-0500 |
1416605 | Konformitätsbescheinigung | 12/11/2024 | 4300-0500 |
1393490 | Konformitätsbescheinigung | 14/02/2024 | 4300-0500 |
1382618 | Konformitätsbescheinigung | 28/04/2023 | 4300-0500 |
1356681 | Konformitätsbescheinigung | 13/05/2022 | 4300-0500 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.