Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Sterilisationswannen für Pipetten/Instrumente mit Deckel
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Nalgene Sterilisationswannen für Instrumente und Pipetten aus Kunststoff (verstärktes Polypropylen, mit Deckel) verringern Bruch und Beschädigung bei Glaspipettenspitzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 6910-0618
68.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10507122
  • 75.45 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Sterilisationswannen für Instrumente und Pipetten aus Kunststoff (verstärktes Polypropylen, mit Deckel) verringern Bruch und Beschädigung bei Glaspipettenspitzen.
Flache Ausführung der Sterilisationswannen ermöglicht das vollständige Eintauchen von Pipetten in die Desinfektionslösung. Die Wannen sind stapelbar, leicht, geräuscharm und kostengünstiger als Edelstahlwannen.
  • Fasst Pipetten bis zu 40 cm Länge in einer stapelbaren, leichten Alternative zu Edelstahl
  • Kann auch zum Sterilisieren kleiner Laborartikel und Geräte verwendet werden—beständig gegen aggressive Desinfektionsmittel
  • Verfügt über eine Nut für die Abdeckung, um das Verschütten gefährlicher Stoffe zu minimieren, sowie über einen Handgriff auf der Abdeckung
  • Autoklavierbar
Konformität:
  • Erfüllt US-Standard OSHA 29CFR1910.1030 für die Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern.
  • Entspricht den US-Richtlinien von NIH und Federal Register für biologisch gefährliche und rekombinante DNA-Forschung, bei der Desinfektion und anschließendes Autoklavieren von Pipetten vor deren Reinigung und Entsorgung erforderlich ist
Angaben zum Recycling:
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte geliefert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt US-Standard OSHA 29CFR1910.1030 für die Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern. Entspricht den US-Richtlinien von NIH und Federal Register für biologisch gefährliche und rekombinante DNA-Forschung, bei der Desinfektion und anschließendes Autoklavieren von Pipetten vor deren Reinigung und Entsorgung erforderlich ist.
Sterilisationschale, feste Kunststoffkonstruktion
46 cm
Sterilisationswanne
Für Pipetten mit einer Länge bis 40 cm
1
6
6 in.
46 x 15 x 6.7 cm
6.7 cm
Polypropylen
15 cm
18 in.
2,6 in.
Rechteckig
Autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421222 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number6910-0618
Chargennummer1401699 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number6910-0618
Chargennummer1303252 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number6910-0618
Chargennummer1413408 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/10/2024 Catalog Number6910-0618
Chargennummer1404697 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/04/2024 Catalog Number6910-0618
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Sterilisationswannen für Pipetten/Instrumente mit Deckel > Sterilisationswanne