Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l Artikelnummer.: 11774364
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11774364
4 l, 38 – 430 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
8 l
Verschlussgröße:
38 – 430 mm
53B
Artikelnummer. 11774364
Marke: Thermo Scientific™ 22210010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie zur sicheren Handhabung korrosiver Flüssigkeiten Gummihandschuhe und diese leichte Polypropylen-Kanne mit großem Tragegriff.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen eignen sich für die sichere Handhabung korrosiver Flüssigkeiten unter Zuhilfenahme von Gummihandschuhen und des großen Tragegriffs. Diese Kannen weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf. Der seitlich versetzte Ausguss erlaubt einfaches und genaues Ausgießen.
Merkmale:
  • Geringes Gewicht für einfaches Handling und Tragen—ein Drittel des Gewichts von Glas
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren der Polypropylen-Kannen, den Verschluss abschrauben und lose auf den Flaschenhals setzen bzw. Verschluss ganz entfernen. Für beste Ergebnisse muss beim Autoklavieren ein gut belüfteter Verschluss verwendet werden.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 gal., 4 l
Kapazität (metrisch) 4 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 5.9 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.9 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Enthält Großer Tragegriff
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 304 mm
Produkttyp Kanne
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 – 430 mm
Durchmesser (metrisch) 152 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1413768 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/09/2024 Catalog Number2221-0010
Chargennummer1413643 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog Number2221-0010
Chargennummer1409615 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/07/2024 Catalog Number2221-0010
Chargennummer1391187 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/09/2023 Catalog Number2221-0010
Chargennummer1380702 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/05/2023 Catalog Number2221-0010
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Kannen mit Verschluss, 4 l >