Learn More
Buerkle™ Messkanne Industrie, stapelbar Artikelnummer.: 15485774
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Messkanne Industrie, stapelbar
Artikelnummer. 15485774 Alle ansehen Bürkle Produkte
5.000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
2000 mL
3000 mL
5.000 ml
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!
Artikelnummer. 15485774
Marke: Buerkle™ 72105000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bitte erkundigen Sie sich nach Sonderpreisen für große Mengen!
Aus PP geeignet für den Einsatz in der Industrie. Die Messkanne Industrie, stapelbar ist versehen mit zwei Messskalen, erhaben transparent und blau gedruckt. Mit ergonomischem Griff, erhältlich in geschlossener Ausführung für besondere Stabilität oder mit offenem Griff für platzsparendes Stapeln.
  • Geeignet für industrielle Anwendungen.
  • Enthält zwei geprägte Messwaagen:
    • Transparent und mit blauer Beschriftung.
  • Ergonomischer Griff, in geschlossenem Design für besondere Stabilität erhältlich, oder mit offenem Griff zum Stapeln, um Platz zu sparen.
  • Polypropylen-Konstruktion und äußerst beständig gegen Säuren, Basen und Chemikalien.
  • Durchsichtig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5.000 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material Polypropylen
Gewicht (metrisch) 0,3455 kg
Graduierungen 100 ml
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 257 mm
Durchmesser (metrisch) 203 mm
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    13
    Stunden
    18
    Minuten
    10
    Sekunden
    29
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Messkanne Industrie, stapelbar >