Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
34.05 CHF - 42.05 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglas-Steckgestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Form | Rechteckig |
Anzahl pro Karton | 8 |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10400241
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0013 |
Weiß | Röhrchen 10 bis 13 mm |
34.05 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10248680
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0017 |
Weiß | 14 – 17 mm-Röhrchen |
41.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10763481
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0313 |
Blau | Röhrchen 10 bis 13 mm |
35.50 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10300961
![]() |
Thermo Scientific™
5977-0317 |
Blau | 14 – 17 mm-Röhrchen |
42.05 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
Geeignet zum Trocknen von Elektrophorese-Glasplatten.
- Besteht aus einer Anordnung von Stiften, zwischen denen Teströhrchen mit einem bestimmten Durchmesser bei vollständiger Sichtbarkeit des Röhrcheninhalts abgestellt werden können
- Außerdem kann das Gestell Röhrchen umgedreht zum Trocknen aufnehmen
- Rippen sorgen dafür, dass die umgedrehten Röhrchen nicht auf dem Boden aufstehen, sodass Flüssigkeiten durch die Bohrungen ablaufen können und eine Ansammlung von Schwebstoffen in den Röhrchen minimiert wird
- Aus verstärktem Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Reagenzglas-Steckgestell | |
Polypropylen | |
8 |
Autoklavierbar | |
Rechteckig | |
2 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.