Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
Marke: Thermo Scientific™ 5977-0313
24.75 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
24.75 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas- und Abtropfgestelle aus Polypropylen eignen sich ideal für Probenröhrchen, Reaktionsgefäße sowie Reagenzgläser.
Geeignet zum Trocknen von Elektrophorese-Glasplatten.
- Besteht aus einer Reihe von Haken, die so angeordnet sind, dass sie Reagenzgläser eines bestimmten Durchmessers halten und gleichzeitig die volle Sicht auf den Inhalt des Reagenzglases ermöglichen
- Die Haken halten die Röhrchen auch in umgekehrter Lage zum Trocknen
- In umgekehrter Lage halten die Rippen die Röhrchen in ausreichendem Abstand zur Basis, um eine Entleerung durch Löcher zu ermöglichen und die Ansammlung von luftübertragenen Schmutzstoffen in den Röhrchen zu minimieren
- Geeignet zum Trocknen von Glasplatten, die in der Elektrophorese verwendet werden, sowie von Chromatographieplatten
- Ein höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Reagenzglas-Steckgestell | |
8 x 12 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
8 | |
17.9 x 12.7 x 6.4 cm | |
7 Zoll | |
5 in. | |
2,5 in. | |
13 mm |
Röhrchen-Hakenleiste | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen, 10 bis 13 mm | |
96 | |
Röhrchen 10 bis 13 mm | |
2 | |
17.9 cm | |
12.7 cm | |
6.4 cm | |
13 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422821 | Konformitätsbescheinigung | 13/03/2025 | 5977-0313 |
1305348 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 5977-0313 |
1303804 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 5977-0313 |
1411969 | Konformitätsbescheinigung | 17/08/2024 | 5977-0313 |
1408884 | Konformitätsbescheinigung | 29/06/2024 | 5977-0313 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
11Minuten
36Sekunden
13 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
27Stunden
11Minuten
36Sekunden
13
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.