Learn More
Thermo Scientific™ Sterile Nalgene™ Biotainer Polypropylen-Ersatzverschlüsse Artikelnummer.: 11954952
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Sterile Nalgene™ Biotainer Polypropylen-Ersatzverschlüsse
Artikelnummer. 11954952
Biotainer Ersatzverschlüsse
Click to view available options
Biotainer Ersatzverschlüsse
Artikelnummer. 11954952
Marke: Thermo Scientific™ 3625150480
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie den Inhalt Ihrer Thermo Scientific™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen.
Schützen Sie den Inhalt Ihrer Thermo Scientific™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen. Thermo Scientific™ Nalgene™ sterile Biotainer Polypropylen-Ersatzverschlüsse sind für Biotainer aus Polycarbonat und mit einem Fassungsvermögen von 1, 2, 5, 10 und 20 l geeignet.
Merkmale:
  • So konzipiert, dass sie nur auf Nalgene Flaschen passen und ein garantiert auslaufsicheres† System gewährleisten.
  • Polypropylen mit Silikoneinlage
  • Verschlussgröße: 48 mm
Bestellinformationen:
  • Einzeln verpackt, 1 Stück pro Beutel, 6 Beutel oder 50 pro Karton, 300 in einem Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Biotainer Ersatzverschlüsse
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 300/Cs.
Menge 300 Closures
Sterilität Steril
Auskleidungsmaterial Silikon
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Produkttyp Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) 1 l-, 2 l-, 5 l-, 10 l-, 20 l-Biotainer-Flaschen und Ballonflaschen aus Polycarbonat
Verschlussgröße 48 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1426776 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/04/2025 Catalog Number362515-0480
Chargennummer1424122 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number362515-0480
Chargennummer1423762 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number362515-0480
Chargennummer1424122 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum02/04/2025 Catalog Number362515-0480
Chargennummer1422096 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum06/03/2025 Catalog Number362515-0480
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psi) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterile Nalgene™ Biotainer Polypropylen-Ersatzverschlüsse >