Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PolyPaper™-Kunststoffpapier
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Kunststoffpapiere sind beständig gegenüber Salzwasser, Schlamm und Chemikalien.
Marke: Thermo Scientific™ 6304-9811
524.27 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
396.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene PolyPaper-Kunststoffpapiere sind beständig gegenüber Salzwasser, Schlamm und Chemikalien.
Diese PolyPaper-Blätter reißen nicht, verziehen sich nicht und ziehen sich auch nicht zusammen. Die Blätter sind widerstandsfähig gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und mit vielen Schreibgeräten bzw. Tinten beschreibbar, z. B. Laser, Tintenstrahl, Kopierer, Filzstifte, Kugelschreiber, Gelstifte und Zeichenstifte.
- Widerstandsfähig gegenüber UV-Licht, Zerreißen, Zerfransen, Kräuseln, Altern, Verfärbung, Verrottung und Schimmel
- Roll- und faltbar, ohne zu reißen
- Bleiben auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
- Können zur Aufbewahrung in Aktenordnern gelocht werden
- Auf Etikettengröße zuschneidbar, um in Formalin aufbewahrte, nasse oder trockene chemische oder biologische Proben zu beschriften
- Größe: 22 × 28 cm
Nicht für den Einsatz in Fotokopierern bestimmt. Nicht für Bleistifte geeignet.
Spezifikation
Polyolefin | |
11 Zoll | |
Laser PolyPaper™ unbeschichtet 21,6 x 27,9 cm | |
216 mm | |
0.25 in. (6 mm) |
Gitter | |
8,5 in. | |
8,5 x 11 in. | |
279 mm | |
300 |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.