Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zellkulturkolben aus Polycarbonat mit Schikanenboden
Thermo Scientific Nalgene Erlenmeyer-Kolben mit Schikanen aus Polycarbonat zeichnen sich durch ausgezeichnete mechanische Festigkeit aus.
69.47 CHF - 94.20 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Bodenform | Mit Schikanen |
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren führt zu einem Verlust an mechanischer Festigkeit.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10768911
![]() |
Thermo Scientific™
4110-0250 |
250 ml |
69.47 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10190441
![]() |
Thermo Scientific™
4110-0500 |
500 ml |
77.40 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10607341
![]() |
Thermo Scientific™
4110-1000 |
1000 ml |
70.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10094900
![]() |
Thermo Scientific™
4110-2000 |
2000 ml |
94.20 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erhöhen Sie die Effizienz beim Durchmischen mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Zellkulturkolben aus Polycarbonat mit Schikanenboden, eine Alternative zu Glaskolben, die vergleichbare Wachstumskurven für E. coli und S. cerevisiae liefert.
- Polycarbonat ist bruchfest und transparent – einfach abzulesende Graduierungen helfen beim Bestimmen des Flüssigkeitsstands.
- Der Schikaneboden verbessert die Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und den Gasaustausch.
- Die Kolben eignen sich ausgezeichnet für zahlreiche Laboranwendungen, einschließlich Fermentation, Zellkulturwachstum und Zellernte sowie allgemeine technische Verfahren.
- 500 und 100 ml-Größen eignen sich sowohl für 38 mm-Standard-Edelstahlverschlüsse als auch für Kunststoffverschlüsse.
- Die Kolben sind autoklavierbar.
Spezifikation
Polycarbonat | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Mit Schikanen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.